L(-)-Tryptophan, Millipore®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6540-100
6540-100EA 180 EUR InStock
6540-100
L(-)-Tryptophan, Millipore®
L(-)-Tryptophan
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Melting Pt: 290 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064340
CAS-Nummer: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge