Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung, Millipore®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
655206-50
655206-50EA 187 EUR InStock
655206-50
Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung, Millipore®
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227.53 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge