Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Titratoren, Karl Fischer, volumetrisch, TitroLine® 7500 KF

Lieferant: SI Analytics

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

285220810 285220820 285220830
661-0138EA 6553 EUR InStock
661-0138 661-0139 661-0140
Titratoren, Karl Fischer, volumetrisch, TitroLine® 7500 KF
Titratoren
TitroLine® 7500 KF ist ein Universalgerät für einen weiten Einsatzbereich. Zu den Anwendungen zählen volumetrische KF-Titrationen, Dead-stop-Titrationen (SO₂, Bromzahl), Dosieraufgaben und die Vorbereitung von Lösungen. Ideal für KF-Verfahren in der Pharma-, Chemie-, Lebensmittel- und Mineralölindustrie.

  • Schnell, einfach und präzise
  • Mit einsatzbereiten Methoden für verschiedene Anwendungen (z. B. Titerbestimmung, Leerwert)
  • Hochauflösendes Farbdisplay mit Online-Titrationskurve, das auch gut aus der Entfernung und von der Seite abgelesen werden kann
  • Speicherung der Ergebnisse über eine USB-Schnittstelle (im PDF- und CSV-Format)
  • Mit intelligenten, austauschbaren Modulen (5, 10, 20 ml)

Bestellinformation: Inklusive austauschbarem Modul WA 05, 10 oder 20, TM 235 KF Titrierstand mit eingebautem Rührer und eingebauter Pumpe (inkl. aller Flaschen und Röhrchen), Titriergefäß TZ 1770, Mikro-Doppelplatinelektrode KF 1100, Starter-Kit (Inhalt: Molekularsieb, Spritzen mit Nadeln und Glaswolle) und Netzteil 100 - 240 V.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge