Magnetrührer TM 96 für Glasgefäße bis maximal 500 ml, Drehzahl stufenlos regelbar 0 - 1000 min-1, kabelloser Anschluss an TITRONIC® universal, TITRONIC® 97, TITRONIC® 96, TITRONIC® basic, TitroLine 96, TitroLine easy 1 * 1 ST
Lieferant: SI Analytics
Magnetic stirrer TM96 for glass vessels up to maximale 500 ml, speed can be adjusted without discrete steps 0 - 1000 min-1, connecti on to TITRONIC universal, TITRONIC 97, TITRONIC 96, TITRONIC basic, TitroLine 96, TitroLine easy 1 * 1 items
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Magnetrührer TM 96 für Glasgefäße bis maximal 500 ml, Drehzahl stufenlos regelbar 0 - 1000 min-1, kabelloser Anschluss an TITRONIC® universal, TITRONIC® 97, TITRONIC® 96, TITRONIC® basic, TitroLine 96, TitroLine easy 1 * 1 ST 661-4410 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 285223253
Lokale Artikelnummer:: SCOI285223253
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..