pH-Elektroden für Anwendungen im Lebensmittelbereich
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
238080 238400 238418 238285
662-9208EA 302 EUR InStock
662-9208 662-9219 662-0181 662-0176
pH-Elektroden für Anwendungen im Lebensmittelbereich
Elektroden pH-Elektroden
Robuste pH-Kombinationselektroden für Messungen in proteinhaltigen Medien oder in halbfesten bzw. festen Proben, zum Beispiel Fleisch und Käse.
  • TipTrode™ + FoodTrode™: Langzeitstabil durch EVEREF-System
  • Double Pore™: Zwei Single Pores verhindern ein Verstopfen des Diaphragmas
  • Elektroden mit Polisolve-Elektrolyt sind wartungsfrei
  • Elektroden mit Protelyte-Elektrolyt sind nachfüllbar
pH-Bereich: 0 - 14
Referenzsystem: Everef (TipTrode™ + FoodTrode™); Ag/AgCl (Double Pore™)
Bestellinformation: Lieferung mit Seriennummer und Zertifikat. Elektroden mit S7-Steckkopf werden ohne Kabel geliefert. Dieses muss separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge