Elektrodenstativ, STH 650
Lieferant: WTW
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
109809
662-0412EA 248 EUR InStock
662-0412
Elektrodenstativ, STH 650
Elektrodenhalter
Tisch-Stativ, mit flexiblem Elektrodenhalter zur Aufnahme von pH-Einstabmessketten und Temperaturfühlern. Passend für alle gängigen Elektroden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge