VWR® pH-Elektrode, Flach
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
662-1381EA 310 EUR InStock
662-1381
VWR® pH-Elektrode, Flach
Elektroden pH-Elektroden
Diese Elektrode mit flacher Oberfläche ist eine pH/Referenz-Kombinationselektrode mit doppeltem Referenzdiaphragma. Sie beinhaltet eine pH- und eine Referenz-Halbzelle. Die Referenzelektrode ist versiegelt und mit Gel gefüllt und umfasst ein peripheres, semiporöses Polyethylen-Diaphragma.
  • Zur Verwendung mit einer Vielzahl von instrumentellen Techniken wie FIA, HPLC und IEF
  • Geeignet für die ständige Überwachung des pH-Werts bei geringen Fließgeschwindigkeiten in chemischen Systemen auf dem Labortisch
Max. Druck: 6894,7 mbar (100 psi).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..