VWR®, Kombinierte pH-Elektroden, pHASE
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
662-1799EA 213 EUR InStock
662-1799 662-1800 662-1801 662-1778 662-1780 662-1781 662-1782
VWR®, Kombinierte pH-Elektroden, pHASE
Elektroden pH-Elektroden
Kombinierte Elektroden liefern schnelle, präzise und stabile pH-Messungen, ideal für die Bereiche Qualitätskontrolle sowie Forschung und Entwicklung.
  • Schnelle, präzise und stabile pH-Messungen, schneller Temperaturabgleich, hohe Präzision auch bei Proben mit großem Temperaturbereich
  • Erhältlich als versiegelte Version (kostengünstig, einfach zu bedienen, geringer Wartungsaufwand) oder als nachfüllbare Version (für die Verwendung mit schmutzigen Proben oder Proben, die eine Verunreinigung der Membran verursachen können)
  • Erhältlich mit Epoxid-Körper (hohe
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..