VWR® PH 2500L, pH/mV/°C Tischmessgerät, Touchscreen mit Farbgrafik
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
662-2380EA 972 EUR InStock
662-2380
VWR® PH 2500L, pH/mV/°C Tischmessgerät, Touchscreen mit Farbgrafik
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Das anwenderfreundliche Instrument zeichnet sich durch seinen großen 127-mm-Touchscreen mit Farbgrafik aus. Das Messgerät kann für genaue Messungen von pH, mV und Temperatur verwendet werden. Dieses pH-Messgerät ermöglicht die gleichzeitige Anzeige und Speicherung von zwei Parametern (pH und Temperatur).
  • Großer Grafik-Touchscreen mit fünf Farben, der gleichzeitig pH/mV- und Temperaturwert anzeigt
  • 1- bis 3-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Erkennung von Pufferlösungen und NIST-Standardlösungen
  • Die Speicherung der Eigenschaften von drei Elektroden
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..