Ionenselektive Elektroden
Lieferant: Mettler - Toledo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
51340500 51340900 51340800 51340600 51340700 51340400 51340300
662-2800EA 1140 EUR InStock
662-2800 662-2804 662-2807 662-2805 662-2806 662-2801 662-2802
Ionenselektive Elektroden
Elektroden ISE-Elektroden
Ionenselektive Halbzellen und gasempfindliche Elektroden zur schnellen und einfachen Bestimmung von Konzentration und Aktivität einer Reihe von aufgelösten Ionen und Gasen.
  • Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
  • Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
Bestellinformation: Membransets sind separat erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge