pH- und Redox-Einstabmessketten mit Temperatursensor, BlueLine
Lieferant: SI Analytics
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
285129114 285129217 285129560
662-6130EA 186 EUR InStock
662-6130 662-6136 662-1952
pH- und Redox-Einstabmessketten mit Temperatursensor, BlueLine
Elektroden pH-Elektroden
Die BlueLine Familie umfasst drei Reihen von Kombinationselektroden: Stabile Elektroden mit Gel-Elektrolyt und Kunststoffschaft für den allgemeinen Gebrauch, Sensoren mit flüssigem Elektrolyt für kritischere Messungen und spezielle Sensoren.
  • Spezielle Elektroden für Redox-Messungen, Oberflächenmessungen und Lebensmittelanwendungen
  • Gel-Elektrolyt erfordert geringen Wartungsaufwand und ist nicht nachfüllbar
  • ID-Sensoren sind mit einem Transponder ausgestattet, der die Informationen zum Typ und die Seriennummer sowie das Datum und das Ergebnis der letzten Kalibrierung trägt und automatisch an das Messgerät übermittelt
  • IDS-Sensoren identifizieren sich automatisch mit ihrer Seriennummer und Typenbezeichnung und übermitteln ihre Kalibrierungsdaten beim Anschluss an ein Messgerät
pH range: 0 - 14
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge