Kombinierte ionenselektive Elektroden, Serie 800
Lieferant: WTW
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
106667 106663 106653 106651 106675 106665 106666 106671 106661 106655 106649
662-7379EA 1288 EUR InStock
662-7379 662-7375 662-7367 662-7059 662-7386 662-7377 662-7378 662-7383 662-7373 662-7369 WTWA106649
Kombinierte ionenselektive Elektroden, Serie 800
Elektroden ISE-Elektroden
Die bedienerfreundlichen, robusten, ionenselektiven Elektroden eignen sich ideal für den mobilen Einsatz.
  • Mit integrierten Referenzelektroden: Besonders geeignet für die Messung von kleinen Probenvolumina
Bestellinformation: Diese ionenselektiven Elektroden erfordern zusätzliche Elektrolyt- und Ionenstärkeanpassungslösungen (ISA) sowie frisch vorbereitete Standards (siehe ISA-Lösungen).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..