Leitfähigkeits-/°C-Messgeräte, Tischmodelle, inoLab® Cond 7110/7310
Lieferant: WTW
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1CA100 1CA101 1CA300P 1CA301 1CA300
663-0167EA 1079 EUR InStock
663-0167 663-0168 663-0171 663-0172 663-0170
Leitfähigkeits-/°C-Messgeräte, Tischmodelle, inoLab® Cond 7110/7310
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Mit diesen Qualitätsgeräten mit erweiterter Messtechnik können Messungen bequemer und zuverlässiger als jemals zuvor durchgeführt werden.
inoLab® Cond 7110: Genaue Messungen
Die inoLab® Serie 7110 eignet sich für Routinemessungen in allgemeinen Laboranwendungen. Ideal für Anwendungen in der Umwelt-, Chemie-, Pharmazeutik-, Medizin- oder Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
- AutoRead-Funktion ermöglicht wiederholbare Ergebnisse
- Einfache Kalibrierung einschließlich Kalibriertimer
- Intuitive - Benutzeroberfläche, große Anzeige und Tastatur mit taktiler Rückkopplung
inoLab® Cond 7310: Konforme Dokumentation
Die Serie 7310 ist für alle Anwendungen im Labor konzipiert, für die eine Dokumentation zur Unterstützung von analytischer Qualitätssicherung (AQA) und guter Laborpraxis (GLP) erforderlich ist. Diese Messgeräte verfügen über alle Funktionen der Serie 7110 plus weitere Dokumentationsfunktionen.
- USB-Schnittstelle für schnellen Datentransfer
- Komplette Datenübertragung im .csv-Format
- Datenausgabe über optional integrierten Drucker
- Leicht ablesbare Grafikanzeige
Bestellinformation: Im Lieferumfang enthalten sind Universal-Netzteil, Stativ, CD-ROM mit Software und USB-Kabel. Die Anwendungssets umfassen auch Sensoren.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge