Leitfähigkeitstester, Eutech EcoTestr EC Low/EC High
Lieferant: EUTECH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
ECOECTESTLOW
663-0303EA 0 EUR InStock
663-0303
Leitfähigkeitstester, Eutech EcoTestr EC Low/EC High
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Die wasserdichten EcoTestr EC High und EC Low Tester verfügen über robuste, stabile Edelstahlsensoren für schnelle, zuverlässige Leitfähigkeitsmessungen. Der EcoTestr EC High misst im Bereich von 0 bis 19,90 mS/cm, der EcoTestr EC Low misst im Bereich von 0 bis 1.990 mS/cm.
  • „Hold“-Funktion friert die Anzeige zum einfachen Aufzeichnen vorübergehend ein
  • Wasserdicht gemäß IP 67 – Tester schwimmt auf dem Wasser zur leichten Entnahme
  • Lange Sensorlebensdauer – kein Austauschen der Sensoren erforderlich
  • Batteriefach mit Klick-Verschluss erfordert kein Werkzeug für Batteriewechsel
  • Transparente Schutzhülle dient gleichzeitig als Behälter für Proben oder Kalibrierlösung
  • Großes LCD-Display mit Anzeige der Parameter und Batteriestandsanzeige für leichtes Ablesen
  • Manuelle Kalibrieroption für eine höhere Genauigkeit mit probenahen Kalibrierungen
Ideal für ein breites Anwendungsspektrum wie Hydrokultur, Fischzucht, Pools, Galvanik und andere Wasser-/Abwasseranwendungen.
Lieferumfang: Wird mit Batterien geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge