VWR® LCO 304, Leitfähigkeitsmessgerät, tragbar
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
663-0349EA 408 EUR InStock
663-0349
VWR® LCO 304, Leitfähigkeitsmessgerät, tragbar
Elektrochemische Messgeräte Leitfähigkeitsmessgeräte
Dieses hochauflösende Gerät zur Messung der Leitfähigkeit bis 100 μS/cm wird mit einer Messzelle aus Edelstahl für Messungen in Rein- und Reinstwasser geliefert.
  • Messung von Leitfähigkeit und spezifischem Widerstand
  • Permanent angeschlossene 2-polige Messzelle (Edelstahl) mit integriertem Temperaturfühler
  • Staub- und wasserdichtes ABS-Gehäuse (IP 65/IP 67)
  • 3-zeiliges Display mit Batteriestatusanzeige und Hintergrundbeleuchtung, geschützt durch eine unzerbrechliche Scheibe, Overhead-Display auf Tastendruck
  • Haltefunktion, Min.-/Max.-Werte, automatische Messbereichsverschiebung, automatische Temperaturkompensation
Zu den typischen Anwendungen gehören: Labore, Qualitätssicherung und Service.
Lieferumfang: Lieferung mit Edelstahl-Messzelle (Ø 12 mm, 1,2-m-Kabel), Kalibrierprotokoll, zwei Batterien und Handbuch.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge