Elektrode, Leitfähigkeit, LR 325/01, 0,001 - 200 µS/cm, –5...+80 °C, Edelstahl, Diameter ×L: 12×120 mm, 0,100 cm-1, 1,5-m-Kabel
Lieferant: WTW
Elektrode, Leitfähigkeit, LR 325/01, 0,001 - 200 µS/cm, –5...+80 °C, Edelstahl, Diameter ×L: 12×120 mm, 0,100 cm-1, 1,5-m-Kabel
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
LR 325/01,REINSTWASSER-LEITFÄHIGKEITSMESSZELLE MIT INTEGRIERTEM TEMPERATURFÜHLER UND WASSERDICHTEM STECKER, ZELLENKONSTANTE: K=0,1/C M GLAS-DURCHFLUSSGEFÄß D01/T 1 * 1 ST 663-8118 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 301961
Lokale Artikelnummer:: WTWA301961
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..