Gelöstsauerstoffsonde ProOBOD
Lieferant: YSI ENVIRONMENTAL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
626401
664-0080EA 2120 EUR InStock
664-0080
Gelöstsauerstoffsonde ProOBOD
Elektroden Sauerstoff-Elektroden
Der selbstrührende optische BSB-Messfühler ProOBOD ist für den Einsatz in Kombination mit dem Gerät YSI ProODO vorgesehen.
  • Extrem leiser Betrieb
  • Keine Aufwärmzeit
  • Selbstrührend zur Bereitstellung repräsentativer Proben und Erhöhung der Reaktionszeiten
  • Intelligenter („SMART“) Sensor sorgt für Erhaltung der Kalibrierung in der Sonde
  • Sonde passt dank konischem Zuschnitt in eine standardmäßige 300-ml-BSB-Flasche
Bestellinformation: Inkl. Kappe für optischen Sensor und Stromversorgung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge