VWR® DO-220/DO-220 M, Gelöstsauerstoff-Messgeräte, tragbar, mit optischem Sensor
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
664-0168EA 539 EUR InStock
664-0168 664-0169 664-0170 664-0225 664-0226 664-0227
VWR® DO-220/DO-220 M, Gelöstsauerstoff-Messgeräte, tragbar, mit optischem Sensor
Elektrochemische Messgeräte Sauerstoff-Messgeräte
Diese kompakten, tragbaren Messgeräte messen gelösten Sauerstoff und Temperatur mit einem intelligenten optischen Sensor. Die Werte werden im modifizierten digitalen RS485-Format vom und zum Sensor übertragen. Ideal für Messungen vor Ort.
  • Wasserdichtes Gehäuse nach IP 67, segmentiertes LCD zeigt gleichzeitig die Werte für DO und Temperatur an
  • Aufrufbarer Speicher für 50 oder 250 Datensätze
  • Koeffizienten der Sensorkappe müssen vom Endbenutzer manuell in das Gerät eingegeben werden; Sensorkappenwechsel nach 12 - 16 Monaten
  • 100 Stunden Batterielebensdauer; Batteriewechselanzeige; automatische Abschaltfunktion (nach 30 Minuten Nichtgebrauch)
  • Elektroden-Offset-Erkennung; automatischer Haltemodus und dauerhafte Anzeige von Messwerten
Zusatzfunktionen von DO 220 M:
- Erweiterte Speicherkapazität (250 Datensätze)
- Wasserdichter USB-Anschluss zur Datenübertragung an einen PC (keine Software erforderlich)
- Echtzeituhr für gespeicherte Daten
- Erinnerung an Neukalibrierung (wählbar von 0 bis 60 Tagen)
Garantie: 3 Jahre für Geräte und 6 Monate für Elektroden/Sonden/Kabel.
Lieferumfang: Werden in einem Tragekoffer mit optischem DO-Sensor inkl. 1-m- oder 4-m-Kabel geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge