Sauerstoffsensor, StirrOx® G
Lieferant: WTW
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
201425
664-0510EA 1360 EUR InStock
664-0510
Sauerstoffsensor, StirrOx® G
Elektroden Sauerstoff-Elektroden
Selbstrührender Sauerstoffsensor für gleichzeitiges Rühren und Messen.
  • Einhandbedienung für schnelle Serienmessungen
  • Konstante Anströmung für hohe Reproduzierbarkeit
  • Extrem geringer Sauerstoffeigenverbrauch
  • Temperaturkompensation
  • Membran-Lecküberwachung
Bestellinformation: Inklusive Kalibriergefäß OxiCal®-ST.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge