Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

67060-10G 67060-50G
67060-10GEA 156 EUR InStock
67060-10G 67060-50G
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz, Sigma-Aldrich®
Methylgrün-Zinkchlorid-Doppelsalz


Formel: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151094
CAS-Nummer: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e323a451158bd057cfddc2efca3de6704f647323&vid=e323a451158bd057cfddc2efca3de6704f647323&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge