n-Hexan 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
6752-25EA 227.97 EUR InStock
6752-25
n-Hexan 95%, ChromAR®, Macron Fine Chemicals™
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 69
Melting Pt: -94.3
Flash-Pt: -22
MDL Number: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c939cebcd37af6287105861069a46c7635aa4af8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge