Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schwefelkohlenstoff ≥99,9% ACS, Riedel-de Haën™

Lieferant: HONEYWELL

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

676918-1L
676918-1LEA 159.94 EUR InStock
676918-1L
Schwefelkohlenstoff ≥99,9% ACS, Riedel-de Haën™
Schwefelkohlenstoff
ACS GENERAL USE SOLVENTS

  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications


Formel: CS₂
Siedepunkt: 46 °C (1,013 hPa)
Melting Pt: -76 °C
Dichte: 1,264 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: -30 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011321
CAS-Nummer: 75-15-0
EINECS: 200-843-6
UN: 1131
ADR: 3,I
Merck Index: 13,01821
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.90 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Sulfur dioxide (SO₂) complying
Hydrogen sulfide (H₂S) complying
APHA Max. 10
Autoignition Temperature 212 °F
Vapor Density 2.67 (vs air)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge