Vincristinsulfat, Millipore®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
677181-10
677181-10EA 484 EUR InStock
677181-10
Vincristinsulfat, Millipore®
Vincristine sulphate
Formel: C₄₆H₅₈N₄O₁₄S
MDL Number: MFCD00084729
CAS-Nummer: 2068-78-2
EINECS: 218-190-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge