Cyclohexanon, AR®, Laborreagens, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
6787-25EA 116.15 EUR InStock
6787-25
Cyclohexanon, AR®, Laborreagens, Macron Fine Chemicals™
Cyclohexanone
Formel: C₆H₁₀(=O)
MW: 98.14 g/mol
Siedepunkt: 154.3…155.6 °C
Melting Pt: –31…–28.9 °C
Flash-Pt: 43…44 °C (geschlossener Tiegel)
MDL Number: MFCD00001625
CAS-Nummer: 108-94-1
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02755
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=806c4384ce931ca581bf09f871bf048010cba969&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge