Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumselenocyanat ≥98,5%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

68107.09 68107.18
68107.09EA 96.9 EUR InStock
68107.09 68107.18
Kaliumselenocyanat ≥98,5%
Potassium selenocyanate
Purity: 98.5% CAS No.: 3425-46-5 Molecular Formula: KSeCN Formula Weight: 144.08 Physical Form: Crystalline Density: 2.347 Appearance: White to off-white Odour: Odourless Melting Point: 162-164° UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00011366


Formel: CKNSe
MW: 144.08 g/mol
Melting Pt: 162…164 °C
Dichte: 2.347
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011366
CAS-Nummer: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
UN: 3283
ADR: 6.1 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge