Dimethyldiselenid ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
68119.03 68119.06
68119.03EA 80.1 EUR InStock
68119.03 68119.06
Dimethyldiselenid ≥99%
Dimethyl diselenide
Purity: 99% CAS No.: 7101-31-7 Molecular Formula: (CH3)2Se2 Formula Weight: 187.99 Flash Point: 60°(140°F) Physical Form: Liquid Density: 1.987 Refractive Index: 1.6388 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Odour: Unpleasant Boiling Point: 155-157° UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00008254
Formel: C₂H₆Se₂
MW: 187.99 g/mol
Siedepunkt: 155…157 °C
Melting Pt: –82 °C
Dichte: 1.987
Flash-Pt: 60 °C (140 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008254
CAS-Nummer: 7101-31-7
EINECS: 230-410-7
UN: 2929
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge