Schwefelsäure concentrate 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution IC, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MQ100
68279-1L
68279-1LEA 57.5 EUR InStock
68279-1L
Schwefelsäure concentrate 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution IC, Supelco®
Schwefelsäure
Prepared with sulphuric acid and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered).
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=726989151f10dc36315b8dfea4c05942bf528887&vid=726989151f10dc36315b8dfea4c05942bf528887&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge