Oxalsäure 0.1 M (0.2N) Eluenskonzentrat für IC, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
68487-1L
68487-1LEA 77.7 EUR InStock
68487-1L
Oxalsäure 0.1 M (0.2N) Eluenskonzentrat für IC, Supelco®
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 365
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
Merck Index: 13,06980
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge