Barium-Standardlösung, 1.000 mg/L Ba in verd. Salpetersäure (aus Ba(NO₃)₂) Standard für die AAS
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6920.0100EA 0 EUR InStock
6920.0100
Barium-Standardlösung, 1.000 mg/L Ba in verd. Salpetersäure (aus Ba(NO₃)₂) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Barium-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge