Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan, LiChropur™ Silylierungsreagenz, zur GC-Derivatisierung, Supelco®

Lieferant: SUPELCO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

69478-1ML-F 69478-5ML-F 69478-10X1ML-F
69478-1ML-FEA 53.5 EUR InStock
69478-1ML-F 69478-5ML-F 69478-10X1ML-F
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan, LiChropur™ Silylierungsreagenz, zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan


Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
MW: 199.25 g/mol
CAS-Nummer: 24589-78-4
UN: 1993
ADR: 3 III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52340fc07eee6fe35b43732e7eba6e5bba00ff8c&vid=52340fc07eee6fe35b43732e7eba6e5bba00ff8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Colourless
Appearance (Form) Liquid
Purity (GC area) ≥97,0%
GC minor component 1 (Area%) 0,8 - 1,5 %
Minor component 1 Trimethylchlorosilane
Refractive index N20/D 1,377 - 1,380
Proton NMR spectrum Conforms to structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge