VWR®, Mini-Blot-Schüttler, 3-D
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
700-0245EA 552 EUR InStock
700-0245 700-0246 700-0247
VWR®, Mini-Blot-Schüttler, 3-D
Schüttler Rotations-/Wippschüttler
Beim Mini-Blot-Schüttler entsteht durch die Kombination der Rotation eines Kreisschüttlers mit der wippenden Bewegung eines Wippschüttlers eine 3D-Bewegung, die für empfindliche Gele und Blots ausreichend sanft ist und dennoch ein gründliches Mischen ermöglicht.
  • Dreidimensionale Drehung für schonende, effiziente Färbung
  • Optimaler Abstand und optimale Drehzahl für das Western Blot-Verfahren
  • Einsatz in einem Brutschrank oder Kühlraum möglich
Die Schüttler sind zur Verarbeitung von Blots und für Färbevorgänge vorgesehen. Ihr Abstand und ihre Drehzahl sind optimal eingestellt, sodass nur eine sehr geringe Lösungsmenge erforderlich ist, während ein Austrocknen der Membran oder des Gels verhindert wird. Die Verwendung einer kleineren Menge Reagenzien trägt zum Erhalt von wertvollen Proben und Antikörpern bei.
Lieferumfang: Inklusive rutschfester Gummimatte und 2 Blotting-Boxen. Erhältlich in zwei Größen zum Aufnehmen von Blots für Gele (8×10 und 10×10 cm). Die größeren Boxen können Gele der vertikalen, modularen Mini PAGE-Systeme von VWR® aufnehmen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge