VWR® shiroGEL vertical 20, Vertikale Elektrophoresesysteme
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
700-0353EA 2170 EUR InStock
700-0353 700-0354
VWR® shiroGEL vertical 20, Vertikale Elektrophoresesysteme
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
Das shiroGEL vertical 20 bietet eine hohe Anwendungsflexibilität und zeichnet sich durch das einfache Gießen von Gelen aus. Beim Einrichten werden nur vier Schrauben benötigt um bis zu vier 20×20-cm-Gele zu fixieren. Die vertikale Schraubzwingentechnologie verteilt den Druck gleichmäßig auf das gesamte Gel statt nur in der Mitte. Dies vermeidet ein Durchbiegen der Platte und eine Gelkompression, während beim Gießen eine leckfreie Abdichtung gewährleistet wird. Eine integrierte innere Pufferkammer im PAGE-Einsatz ermöglicht ein Einrichten, ohne dass eine obere Pufferkammer erforderlich ist. Diese Systeme sind ideal für 1D- und 2D-SDS-PAGE-, native, präparative, Gradient- und hochauflösende Nukleinsäure-Elektrophorese.
  • Großes, vertikales Gelelektrophoresesystem
  • Elektroblotting und Gelelektrophorese im gleichen Universal-Geltank möglich
  • Schnellmontage-System für eine einfache Handhabung
  • Komplettsystem ermöglicht das gleichzeitige Gießen und Verarbeiten von Gelen und steigert so die Effizienz
  • PAGE-Einsatz mit Doppelfunktion macht den zeitaufwändigen Transfer von Glasplatten zwischen separaten Gieß- und Gellaufkomponenten überflüssig
  • Glasplatten mit verbundenen Spacern gewährleisten eine saubere Wellbildung und korrekte Ausrichtung für ein auslaufsicheres Gießen und machen das manuelle Ausrichten von Spacern überflüssig
  • Gießstand-Design garantiert auslaufsicheres Gießen selbst bei falsch ausgerichteten Glasplatten
Lieferumfang: Jedes shiroGEL vertical 20 System umfasst Glasplatten, 2× Kämme à 24 Wells, Kühlschlange und Gelgießstand. Jedes shiroGEL vertical 20 System für zwei Gele umfasst ein externer Gießstand (ohne Elektroden). Ein Elektroblotting-Einsatz ist separat erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge