VWR® kuroGEL, Semi-Dry-Blotter
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
700-0416EA 1870 EUR InStock
700-0416
VWR® kuroGEL, Semi-Dry-Blotter
Blotting-Apparate
Der kuroGEL Semi-Dry-Blotter bietet eine hohe Flexibilität im Labor, da er für alle Arten von Blotting verwendet werden kann: Western, Southern und Northern. Blotting ist schnell und einfach und kann in der Regel in 15 bis 30 Minuten abgeschlossen werden. Die Verfahren sind einfach und wirtschaftlich, da nur wenig Puffer benötigt wird. Der herunterschraubbare Deckel passt sich an unterschiedliche Gelstärken und -größen an, während die platinbeschichtete Elektrode einen gleichmäßigen Druck und einheitliche Transfers gewährleistet.
  • Geeignet für Western, Southern und Northern Blots
  • Schnelle Transferzeiten
  • Einheitliche Wärmeverteilung
  • Variable Gelstärke
  • Minimales Puffervolumen
Lieferumfang: Jede Einheit umfasst Basis mit Plattenelektrode, Deckel mit Plattenelektrode, Elektrokabel und 2 Schrauben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge