PerfectBlue™ Breitformat-Gelsystem Midi ExW
Lieferant: VWR Peqlab
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
700-0531EA 0 EUR InStock
700-0531
PerfectBlue™ Breitformat-Gelsystem Midi ExW
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Mit seinem Breitformat-Gelsystem ist das Midi EXW ideal, wenn ein großer Probendurchsatz (bis zu 200) mit kurzen Laufzeiten notwendig ist, zum Beispiel bei der Genotypisierung. Eine spezielle Anordnung der Platinelektroden ermöglicht kurze Laufzeiten ohne dabei Kompromisse bei der Leistung hinnehmen zu müssen. Das Ergebnis ist ein System für die Probenverarbeitung mit ausgezeichneter Auflösung und überaus scharfen und klaren Banden. Wie bei allen PerfectBlue™ Gelsystemen können die Gele bei Temperaturen bis zu 60 °C direkt in die Gelträger gegossen werden. Beim Midi ExW können die Gelträger mit den Abschlusswänden "End Gates", gehören zum Lieferumfang, abgedichtet werden. Zusätzlich kann das Gelformat durch Verwendung der Trennwände oder der Aluminium-Gießschiene verkleinert werden.
*Basierend auf einem Agarosegel mit einer Dicke von ungefähr 5 mm
Bestellinformation: Jedes System wird mit vier Mikrotiterkämmen (50 Zähne, 1,5 mm dick), Deckel, Gelträger, Kammer, Stromkabeln und Abschlusswände "End Gates" zum Gießen der Gele geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge