VWR® PerfectBlue Maxi S Plus, Gel system
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
700-0876EA 1160 EUR InStock
700-0876
VWR® PerfectBlue Maxi S Plus, Gel system
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Das kleinste Modell der Maxi Serie, das Maxi S Plus eignet sich für hochwertige Probentrennung bis zu 160 Proben pro Durchsatz. Mit diesem flexiblen System kann die Gelgröße durch unterschiedliche Kammpositionen in zwei, drei oder vier Sektionen aufgeteilt werden, zusätzlich ist eine Reduzierung der Gelgröße durch den Einsatz von Trennwänden oder Gießdämmen möglich.
Das System wird mit drei Kämmen geliefert, jedoch sind zusätzliche weitere Kämme erhältlich - entweder Standard-Kämme oder Mikrotiter-Kämme, die ideal beim Einsatz von Mehrkanal-Pipetten sind. Durch die Verwendung der Abschlusswände 'End Gates' wird sicher gestellt, dass das Eingießen des Gels einfach und lecksicher erfolgt. Das Drei-Punkt-Nivellierungssystem sorgt für gleichmäßig dicke Gele und maximiert die Qualität des Durchlaufs.
* Basierend auf einem Agarosegel mit einer Dicke von ca. 5 mm.
Lieferumfang: Wird mit drei Kämmen (10, 17 oder 34 Zähne, 1,5 mm dick), Deckel, Gelträger, Drei-Punkt-Nivelliersystem, Kammer, Stromkabel und Abschlusswänden 'End Gate' geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge