VWR® PerfectBlue Maxi ExW, Breitformat-Gelsystem
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
700-0910EA 1690 EUR InStock
700-0910
VWR® PerfectBlue Maxi ExW, Breitformat-Gelsystem
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Diese 'extra breite' Maxi-Kammer wurde speziell für große Probenzahlen und schnelle Auftrennzeiten entwickelt. Mit Raum für bis zu 10 Mikrotiter-Kämmen kann das Maxi ExW System bis zu 500 Proben analysieren und ermöglicht das fehlerfreie Beladen mit Mehrkanal-Pipetten. Durch die Optimierung der Position der eingebetteten Platinelektroden und die Verwendung des integrierten Drei-Punkt-Nivellierungssystem mit Wasserwaage bietet das Maxi ExW sehr gut reproduzierbare und zuverlässige Trennergebnisse ohne Verzerrungs- und 'Smiling'-Effekte.
Der Gelträger verfügt über 10 Kammpositionen für 2 Kammstärken. Der Gelträger ist für den Gebrauch mit den robusten Abschlusswänden 'End Gates' zum Geleinguss in den Gelträger und ökonomischen Trennwänden, die das Gießen kleinerer Gele ermöglichen, konziert. Dadurch wird Zeit und Geld gespart.
* Basierend auf einem Agarosegel mit einer Dicke von ca. 5 mm.
Lieferumfang: Wird mit vier Kämmen (2×25 und 2×50 Zähnen, 1,5 mm dick), Deckel, Gelträger, Drei-Punkt-Nivellierungssystem, Abschlusswänden 'End Gates', Kammer und Stromkabeln geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge