VWR® PerfectBlue Maxi L, Gel system
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
700-0913EA 1760 EUR InStock
700-0913
VWR® PerfectBlue Maxi L, Gel system
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Das Maxi L System ist für den Durchsatz von bis zu 600 Proben ausgelegt und ist hervorragend geeignet für das Screenen großer Probenzahlen,wobei bis zu 12 Mikrotiter-Kämme auf dem gleichen 23×40 cm Gelträger verwendet werden können.
Konzipiert für Wirtschaftlichkeit und Effizienz, bietet das Maxi L Sytem den Gebrauch von ökonomischen Trennwänden (optional), die zur Herstellung kleinerer Gele benötigt werden und die Mikrotiterkämme erlauben ein schnelles und fehlerfreies Beladen der Proben mit Mehrkanal-Pipetten. Durch die Verwendung der einsetzbaren Abschlusswände "End Gates" (kein Klebeband notwendig), können die Gele direkt in den Gelträger gegossen werden und das Drei-Punkt-Nivellierungssystem sorgt für eine einheitliche Dicke der Gele um den "Smiling" Effekt, der bei Gelen dieser Größe auftritt, zu reduzieren.
* Basierend auf einem Agarosegel mit einer Dicke von ca. 5 mm
Lieferumfang: Wird mit vier Kämmen (2× 25 und 2× 50 Zähne, 1,5 mm dick), Deckel, Gelträger, Drei-Punkt-Nivellierungssystem, Abschlusswänden "End Gates", Kammer und Stromkabeln geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge