VWR® PerfectBlue Twin S, Doppel-Gelsystem
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
700-0931EA 1690 EUR InStock
700-0931 700-0937
VWR® PerfectBlue Twin S, Doppel-Gelsystem
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
Die PerfectBlue Twin S ist ein System zur schnellen Trennung von typischen Minigel-Formaten von10×10 cm. Durch ihre geringe Größe und eine Trennkapazität von 6 bis 30 Proben ist sie vor allem für schnelle, analytische Auftrennungen geeignet. Ein hocheffizientes Kühlsystem sorgt dabei für kompromisslos gute Ergebnisse.
*Angaben für ein Gel mit einer Taschentiefe von 14 mm und einer der Kammstärke entsprechenden Dicke.
Bestellinformation: Komplettes System mit oder ohne Gießbasis, inklusive integrierter Kühlvorrichtung, Sicherheitsabdeckung mit fest angeschlossenen Sromkabeln, 4 normale Glasplatten, 2 ausgeschnittene Glasplatten, 2 ausgeschnittene Ceramplatten, 2 Kämme (10 Zähne, 0,8 mm dick), 2 Spacer-Sets (0,8 mm), 2 Ersatzdichtungen, 1 Blindplatte für Einzelgelläufe und 1 SpacerPlacer.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge