VWR® PerfectBlue Twin M, Doppel-Gelsystem
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
700-0955EA 2300 EUR InStock
700-0955 700-0961
VWR® PerfectBlue Twin M, Doppel-Gelsystem
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
Für Gelgröße 16×14 cm. Das Twin M ist ein vielseitiges System für verschiedene Fragestellung. Neben der denaturierenden SDS-PAGE liefert es sehr gute Resultate bei der nicht-denaturierenden Elektrophorese von Proteinen und bei Untersuchungen von beispielsweise SSCPs oder Dinukleotid"'Repeats". Die funktionelle Kombination einer vergrößerten oberen Pufferkammer mit einem sehr effizienten Wasserzirkulationssystem aus wärmeableitendem Aluminium-Ceram ermöglicht trotz hoher Trenngeschwindigkeiten in allen Bereichen der Gele scharfe und gerade Banden ohne störende Verzerrungen.
*Angaben für ein Gel mit einer Taschentiefe von 20 mm.
Bestellinformation: Komplettes System, mit oder ohne Gießbasis, inklusive integrierter Kühlvorrichtung, Sicherheitsabdeckung mit fest angeschlossenen Stromkabeln, 4 Paar Glasplattensätze, 4 Kämme (2× 10 Zähne, 2× 15 Zähne, 1,5 mm dick), 4 Spacer-Sets (1,5 mm), 2 Ersatzdichtungen, 1 Blindplatte für Einzelgelläufe, und einem "SpacerPlacer".
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge