VWR® PerfectBlue Twin ExW S, Doppel-Gelsystem
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
700-0980EA 2310 EUR InStock
700-0980 700-0986
VWR® PerfectBlue Twin ExW S, Doppel-Gelsystem
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
Die extrabreite Doppelgelapparatur Twin ExW S für Gele im Format 20×10 cm ist das ideale System für die schnelle, analytische Auftrennung größerer Probenzahlen. Ein effizientes Kühl- und Elektrodensystem sorgt hier trotz der Größe der Gele für exzellente Ergebnisse.
*Basierend auf einem durchschnittlichen Gel und einem Zahn mit 14 mm Tiefe.
Bestellinformation: Komplettes System, mit oder ohne Gießbasis, inklusive integrierter Kühlvorrichtung, Sicherheitsabdeckung mit fest angeschlossenen Stromkabeln, 4 Paar Glasplattensätze, 4 Kämme (2 x 15 Zähne, 2× 20 Zähne, 0,8 mm dick), 4 Spacer-Sets (0,8 mm), 2 Ersatzdichtungen, 1 Blindplatte für Einzelgelläufe, und einem "SpacerPlacer".
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge