VWR®, Power Supplies, Basic 500 V and High Current 300 V
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
700-1330EA 779 EUR InStock
700-1330 700-1373
VWR®, Power Supplies, Basic 500 V and High Current 300 V
Netzgeräte
For most electrophoresis applications, the Basic power supply is ideal. For high current blotting applications, choose the High Current power supply.
  • Vertical orientation to save space
  • Basic 500 V/400 mA, 120 W maximum output
  • High current 300 V/2000 mA, 300 W maximum output
The colour touch screen control panel is easy to use, allowing setting of voltage, amperage and run time. Four sets of output jacks allow connection of multiple electrophoresis tanks.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..