Dual-gel electrophoresis system, Owl™ P8DS
Lieferant: THERMO OWL SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
P8DS-1 P8DS-2 P8DS-3
730-0315EA 2250 EUR InStock
730-0315 700-2340 700-2341
Dual-gel electrophoresis system, Owl™ P8DS
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
The Owl™ P9DS dual gel system is designed for quick and easy casting and running of one or two gels on the same device. When used with the available combs, spacers, alumina plates and glass, this system is an ideal tool for second dimension protocols of 2-D electrophoresis, SDS and agarose gels, and native PAGE electrophoresis.
  • Agarose plug method makes gel casting simple and quick
  • Gel assemblies do not have to be moved once set up
  • Two individual steps of casting and running are combined
  • Simple clamping mechanism makes loading glass cassettes, and most
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..