Wasserprobenehmer, Serie SP 5
Lieferant: MAXX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
0030012 0030013 0060144 0060342 0060161 0060045 0060036 0060035 0060034 V1300001 1200000 V1200012 V1200024 V1200001 V1200002 V1200004 V1200012G V1200024G V1200040 V1200050 V1200414 V1300012 V1300024 V1300024G V1300012G V1300414
701-0098EA 65.3 EUR InStock
701-0098 701-0099 701-0100 701-0105 701-0101 701-0075 701-0102 701-0104 701-0103 701-0150 701-0139 701-0144 701-0146 701-0140 701-0141 701-0142 701-0143 701-0145 701-0147 701-0148 701-0149 701-0152 701-0154 701-0153 701-0151 701-0155
Wasserprobenehmer, Serie SP 5
Probenehmer Probenehmer für Wasser
Die Serie SP 5 besteht aus modularen Standgeräten die in verschiedenen Konfigurationen verfügbar sind.
  • Thermostatische Regelung des Probenraums auf 4 °C mit Überhitzungsschutz und Auto-Defrost
  • Mikroprozessor zur Steuerung und Auswahl von Probenahme- und Flaschenfüllintervallen mit Echtzeitereignissen
  • Membranpumpe mit Dosiergefäß aus Duranglas 50
Adjustable accurate sample volumes for collection into the single or multiple containers.
Order Now
PRODUKT
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge