Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Probennehmer, tragbar mit Pumpe und Vakuumsystem, TP 5 C

Lieferant: MAXX

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

2053010 2053024 2054024 2053001 2053004 2053016
701-0170EA 3750 EUR InStock
701-0170 701-0171 MAXA2054024 701-0168 701-0169 MAXA2053016
Probennehmer, tragbar mit Pumpe und Vakuumsystem, TP 5 C
Probenehmer Probenehmer für Wasser
Ein tragbarer, batteriebetriebener und kompakter automatischer Wasserprobennehmer mit einem Vakuumsammelsystem mit Membranpumpe. Das Standardmodell hat einen integrierten isolierten Behälter und Verteiler für 24×1-l-PE-Flaschen; die Probenahme erfolgt über die programmierbare Mikroprozessorsteuerung.

  • Einfach zu transportieren durch Tragegriffe
  • Netzunabhängig durch eingebauten Akku
  • Programmierbar nach Zeit, Menge und Ereignis
  • Manuelle Probenextraktion ohne Programmunterbrechung
  • Ca. 2000 Probenextraktionen pro Batterieladung (20 °C, 1,5 m Höhe, 1 min Probennahmeintervall)

Weitere Modelle des Probenehmers sind für folgende Behälter-/Flaschengrößen erhältlich: 25 l; 4×5 l und 1×10 l. Für diese Ausführungen steht die zusätzliche Kühloption mit Gefrierpaketen im Isolierbehälter zur Verfügung. Das Kühlen der entnommenen Proben ist mit optionaler Kompressorkühlung möglich (nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem VWR-Vertriebszentrum).

Bestellinformation: Es ist ein Batterieladegerät erforderlich, bitte separat bestellen.
Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen über die vollständige Palette der Zubehörteile an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.

Lieferumfang: Gerät (ohne Akkuladegerät) inkl. 5-m-Saugschlauch mit Verschraubung und Senkgewicht.

Order Now
 

PRODUKT

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge