Engporige präparative Verpackungen, J.T. Baker® BAKERBOND®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7025-00EA 0 EUR InStock
7025-00 7028-00 7046-00 7043-00 7043-01 7365-10 7046-01
Engporige präparative Verpackungen, J.T. Baker® BAKERBOND®
Chromatographie-Sorbentien Flash-Chromatographie-Sorbentien
Verpackungsmaterialien für die präparative Niederdruck- und Flash-Chromatographie. Chemisch stabil von pH 2 bis 8,5. Sie werden durch die Verwendung von Reinigungs- und antimikrobiellen Mitteln wie Natriumazid, verdünnte wässrige Lösungen von Trifluoressigsäure und Essigsäure, organische Lösungsmittel wie Methanol und Acetonitril sowie konzentrierte wässrige Lösungen von Salzen und Harnstoff nicht beschädigt. Die Verpackungen weisen unregelmäßig geformte Partikel auf.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge