Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Reihenheizbank für Kolben, KI 16 / KI 26

Lieferant: GERHARDT

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

10-0009
705-0466EA 2850 EUR InStock
705-0466
Reihenheizbank für Kolben, KI 16 / KI 26
Heizgeräte Heizhauben
Serial flask heaters for six flasks with a volume of either 50 - 250 ml or 250 - 750 ml.

  • Temperature is adjustable up to 600 °C (KI 16) or 650 °C (KI 26)
  • With independent controller for each plate
  • Space-saving serial heating units for rational working in series

Lieferumfang: Supplied with mains cable and manual. Kjeldahl flasks and support rods are available separately.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge