VWR® MCP 100MCT 100, Taschencolorimeter
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
705-1084EA 474 EUR InStock
705-1084 705-1085
VWR® MCP 100MCT 100, Taschencolorimeter
Kolorimeter Einzelparameter-Kolorimeter
Die mobilen Colorimeter sind für präzise Wasseranalysen konzipiert.
  • Scroll Memory
  • Automatische Abschaltung
  • Echtzeituhr und Datum
  • Justiermodus
  • Speicherfunktion
  • One Time Zero (OTZ)
  • Wasserdicht (analog IP 68, 1 Stunde bei 0,1 Meter)
Diese Instrumente arbeiten mit qualitativ hochwertigen Interferenzfiltern und langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle, ohne bewegliche Teile. Die Messung erfolgt in einem transparenten Messschacht. Die Geräte erzielen extrem schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Die Kalibrierung und softwaregestützte Justiermöglichkeiten bewirken, dass die Instrumente auch für den Einsatz als Prüfmittel geeignet sind. Die Analysen werden alternativ unter Verwendung langzeitstabiler Reagenztabletten mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5 bzw. 10 Jahren oder mit Pulverreagenzien durchgeführt
Aus dem Qualitäts-Prüfzertifikat geht der Referenzwert für jede Methode im Vergleich zu den Messwerten der Instrumente hervor. Neben einer offiziellen Qualitätserklärung für das MCT-Photometer gewährleistet dieses Dokument dem Anwender, dass das Gerät innerhalb des vorgegebenen Toleranzbereichs arbeitet.
Das Instrument ist werkseitig nach internationalen Standards justiert, die nicht auf N.I.S.T. rückführbar sind. Der Anwender kann das Gerät im “Anwender-Justiermodus” entsprechend den N.I.S.T-Standards justieren.
Zertifizierungen: CE-konform.
Zubehörinformationen: Mit dem optional erhältlichen IRiM (Infrarot Interface-Modul) werden die Messdaten des MD 100-Photometers mittels moderner Infrarottechnik an eine von drei optionalen Schnittstellen übertragen. An diese kann ein PC, ein USB-Drucker oder alternativ ein serieller Drucker angeschlossen werden.
Im Lieferumfang ist eine Datenerfassungssoftware enthalten, die eine komfortable und schnelle Übertragung der Daten auf den PC ermöglicht. Optional können die Daten in einer Excel-Tabelle oder als .txt-Datei gespeichert werden.
Lieferumfang: Das Gerät wird mit Tragekoffer geliefert. Enthalten sind: 4 Mikrobatterien (AAA), 3 Rundküvetten aus Glas mit Deckel (MCT 100 und MCP 100) und 2 Rundküvetten aus Kunststoff mit Deckel (nur MCP 100), 1 Rührstab (nur MCT 100) und 1 Bürste, Garantieinformation, Qualitäts-Prüfzertifikat, Bedienungsanleitung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
EGÄNZENDE PRODUKTE
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge