Farbstandards, Starter-Set für Lico Spektralcolorimeter
Lieferant: HACH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
LZM354
705-1122EA 190 EUR InStock
705-1122
Farbstandards, Starter-Set für Lico Spektralcolorimeter
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Kalibrierlösungen für Lico Spektralcolorimeter.
Lieferumfang: Starter-Set bestehend aus 6× ADDISTA color zertifizierte Standard-Farblösungen, 10× Rundküvetten aus Glas, 11 mm, und 10× Rechteckküvetten aus PMMA, 50 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge