Pocket Colorimeter, DR300
Lieferant: Hach
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
LPV4459901110 LPV4459902110 LPV4459903110 LPV4459904110 LPV4459906110 LPV4459909110 LPV4459910110 LPV4459912110 LPV4459915110 LPV4459916110 LPV4459922110 LPV4459925110 LPV4459926110 LPV4459940110 LPV4459951110 LPV4459962110 LPV4459900110
705-1129EA 849 EUR InStock
705-1129 705-1130 705-1131 705-1132 705-1133 705-1134 705-1135 705-1136 705-1137 705-1138 705-1139 705-1140 705-1162 705-1141 705-1142 705-1143 705-1128
Pocket Colorimeter, DR300
Kolorimeter Einzelparameter-Kolorimeter
Das DR300 Colorimeter ist ein zuverlässiges Instrument, das eine fortschrittliche Datenübertragung und Konnektivität mit Claros ermöglicht. Die einfache, intuitive Bedienung reduziert potentielle manuelle Fehler und gewährleistet somit akkurate Messdaten.
  • Einfaches Ablesen: selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen, dank Hintergrundbeleuchtung und großem Display
  • Wasserdicht, leicht, robust
Das robuste, wasserdichte (IP67) Design hält allen Bedingungen im Außeneinsatz stand (Erschütterungen, extreme Temperaturen, Regen und Schmutz) und liefert dennoch zuverlässige und genaue Messungen.
Bestellinformation: Reagenzien müssen separat erworben werden. Eine Liste der für das Instrument vorgesehenen Reagenzien finden Sie unter Weitere Informationen. Für eine Auflistung zugehöriger Test-Kits, Standards und Reagenzien siehe Reiter ERGÄNZENDE PRODUKTE.
Lieferumfang: Jedes DR300 Pocket Colorimeter wird als gebrauchsfertiges Kit, inklusive Batterien, Probenküvetten (1" Ø und 10 mm Ø, jeweils zwei Stück) und Bedienungsanleitung, in einem stabilen Tragekoffer geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
EGÄNZENDE PRODUKTE
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge