Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Portable Turbidity Meter

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

705-1104EA 142 EUR InStock
705-1104 705-1166
VWR®, Portable Turbidity Meter
Trübungsmessgeräte
Das TIR 210 ist ein kompaktes Trübungsmessgerät für schnelle und präzise Messungen vor Ort.

  • Automatische Abschaltung 10 Minuten nach dem letzten Tastendruck
  • Mit Formazin als Primärstandard kalibriert
  • Messung mit Infrarotlicht im Winkel von 90°
  • USB-Port für Datenexport

Sowohl für farbige als auch farblose Flüssigkeiten geeignet.

Zertifizierungen: ISO 7027

Lieferumfang: Wird mit Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat, Installationsmaterial, zwei Probenküvetten mit schwarzem Deckel (55 mm), Reinigungstuch für Küvetten und vier Trübungsstandards - 0,1,More Product Information
Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..